Learn More
DWK Life Sciences Viales para muestreador automático de polipropileno Wheaton™ de 15mm x 45mm
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Estilo de cierre: Tapón a presión
- Tamaño del tapón/cierre: 15 mm (0,59 pulgadas)
- Estilo de frasco/vial: Cromatografía
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Altura (imperial) | 1,77 in |
| Volumen (imperial) | 0,14 oz |
| Tipo de tapón | A presión |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 15 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |