Learn More
DWK Life Sciences Viales para muestreador automático de polipropileno Wheaton™ de 15mm x 45mm
Código de producto. 12443651 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12443651 3 mL paquete de 1000
12667663 4 ml paquete de 1000
2 options
Código de producto. 12443651
Marca: DWK Life Sciences 225130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno
  • Estilo de cierre: Tapón a presión
  • Tamaño del tapón/cierre: 15 mm (0,59 pulgadas)
  • Estilo de frasco/vial: Cromatografía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 3 mL
Altura (imperial) 1,77 in
Volumen (imperial) 0,1 oz
Tipo de tapón A presión
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 15 mm
Altura (métrico) 45 mm