Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico de viales de 12 x 32 mm Wheaton™ con acabado de rosca ABC™ de 9 mm y vial ámbar
Código de producto. 12494861 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Negro
Verde
Precortados:
No
Yes
Color (sello):
Rojo
Rojo/blanco
Rojo/blanco, precortado
Rojo/blanco/rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Precortados Color (sello) unitSize
12494861 Negro No Rojo paquete de 100
12454861 Negro No Rojo/blanco/rojo paquete de 100
12424861 Amarillo No Rojo/blanco paquete de 100
12484851 Natural No Rojo/blanco paquete de 100
12494851 Negro No Rojo/blanco paquete de 100
12414871 Negro Yes Rojo/blanco, precortado paquete de 100
12404871 Natural Yes Rojo/blanco, precortado paquete de 100
12484861 Natural No Rojo paquete de 100
12414861 Azul No Rojo/blanco paquete de 100
12444861 Natural No Rojo/blanco/rojo paquete de 100
12434861 Verde No Rojo/blanco paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12494861 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W2251520601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con revestimiento de PTFE/silicona
  • Vial de 12 x 32 mm
  • Acabado de rosca de 9 mm ABC
  • Color: Ámbar
  • Capacidad: 1,8 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Rojo
Material (revestimiento) Politetrafluoroetileno (PTFE)
Color Negro
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Precortados No
Volumen (métrico) 1,8 mL
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de GC/MS
Altura (imperial) 1,25 in
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 100/Paq.
Tamaño del tapón 9 mm
Altura (métrico) 32 mm