Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico de viales de 12 x 32 mm Wheaton™ con acabado de rosca ABC™ de 9 mm y vial ámbar
Código de producto. 12484851 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Negro
Verde
Precortados:
No
Yes
Color (sello):
Rojo
Rojo/blanco
Rojo/blanco, precortado
Rojo/blanco/rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12484851
Marca: DWK Life Sciences W22515202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con revestimiento de PTFE/silicona
  • Vial de 12 x 32 mm
  • Acabado de rosca de 9 mm ABC
  • Color: Ámbar
  • Capacidad: 1,8 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Rojo/blanco
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Precortados No
Volumen (métrico) 1,8 mL
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de GC/MS
Altura (imperial) 1,25 in
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 100/caja
Tamaño del tapón 9 mm
Altura (métrico) 32 mm