Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico de viales de 12 x 32 mm Wheaton™ con acabado de rosca ABC™ de 9 mm y vial ámbar
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Vial de 12 x 32 mm
- Acabado de rosca de 9 mm ABC
- Color: Ámbar
- Capacidad: 1,8 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Rojo/blanco, precortado |
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Color | Natural |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Precortados | Yes |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de GC/MS |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |