Learn More
DWK Life Sciences 12 viales de polipropileno de 32 mm con inserto de volumen limitado Wheaton™
Código de producto. 12483661 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón para encapsular
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
12483661 Tapón de rosca paquete de 1000
12634793 Tapón para encapsular paquete de 1000
2 options
Código de producto. 12483661
Marca: DWK Life Sciences 225185
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Sólo viales. Las tapas se venden por separado (ver 240206, W240406).
Volumen limitado
  • Volumen de 0.30 ml
  • Ofrecen una buena resistencia química
  • El interior cónico elimina el complicado montaje de viales y de insertos de volumen limitado
  • Diseñados para la máxima recuperación de contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 0,3 ml
Para utilizar con (aplicación) Para obtener la máxima recuperación de contenido
Altura (imperial) 1,25 in
Incluye Inserto de volumen limitado
Estilo de rosca 8-425
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 11 mm
Altura (métrico) 32 mm