Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio/plástico Wheaton™ de 12 x 32 mm con inserto de volumen limitado de 0,1 ml
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Viales de vidrio/plástico de volumen limitado
- Inserto de vidrio borosilicatado de tipo 1 de volumen limitado de 0,1 ml
- Los viales con núcleo interior de vidrio combinan el vidrio borosilicatado de tipo I con una carcasa exterior de polímero termoplástico
- El vidrio es el único contacto entre la muestra y el cierre
- El polímero proporciona una fiabilidad excelente de tolerancia dimensional para la colocación de tapones y la instrumentación, y evita roturas
- El interior cónico garantiza la máxima recuperación de contenido sin la complicación de utilizar insertos extraíbles
- Acabado de rosca (8-425)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio, Plástico |
| Volumen (métrico) | 0,1 mL |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Incluye | Inserto de vidrio de 0,1 ml |
| N.º por caja | 100 |
| Tipo de tapón | Presión/para encapsular |
| Cantidad | 100/caja |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Mostrar más |