Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico de viales transparentes ABC de 12 x 32 mm Wheaton™ (acabado de rosca de 9 mm y parche de marcado)
Código de producto. 12474841 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Natural
Negro
Verde
Septo:
PTFE, silicona
PTFE, silicona, PTFE
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color del tapón Septo Precortados unitSize
12474841 Natural Politetrafluoroetileno (PTFE) No paquete de 100
12444841 Negro PTFE, silicona, PTFE No paquete de 100
12474831 Natural PTFE, silicona No paquete de 100
12434841 Natural PTFE, silicona, PTFE No paquete de 100
12484831 Negro PTFE, silicona No paquete de 100
12424841 Verde PTFE, silicona No paquete de 100
12404851 Negro PTFE, silicona Sí paquete de 100
12494841 Natural PTFE, silicona Sí paquete de 100
12484841 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) No paquete de 100
9 options
Código de producto. 12474841
Marca: DWK Life Sciences W22515106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9 mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8 mL vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I transparente con etiqueta de escritura
  • Envasados con tapones de rosca ABC de 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Natural
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Volumen (métrico) 1,8 mL
Septo Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (imperial) 1,25 in
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 100/Paq.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm