Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico de viales transparentes ABC de 12 x 32 mm Wheaton™ (acabado de rosca de 9 mm y parche de marcado)
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I transparente con etiqueta de escritura
- Envasados con tapones de rosca ABC de 9 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Septo | PTFE, silicona, PTFE |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |