Learn More
Cytiva Sistema de transferencia Whatman™ TurboBlotter, kits pequeños
Código de producto. 11989287
Click to view available options
Tipo:
Kit TurboBlotter™ Nytran™ SPC de 0,45 μm
Tamaño de gel:
7 x 10 cm
10 x 15 cm
11 x 14 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11989287
Marca: Cytiva 10416300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Incluye el dispositivo más cinco conjuntos de materiales de transferencia para el tamaño de gel indicado en la tabla de pedidos. Cada juego consta de una lámina de membrana de nylon Nytran™ SPC de 0,45 μm, una mecha de papel de transferencia de 3MM Chr y una pila de blotter compuesta de ocho láminas de papel de transferencia de 3MM Chr y 20 láminas de papel de transferencia GB004. Los recambios, disponibles por separado, contienen cinco juegos de materiales de transferencia.
El dispositivo de transferencia hacia abajo voltea la pila de transferencia convencional Northern/Southern hacia abajo para una transferencia rápida y de alta resolución de ADN y ARN
  • Aprovecha la gravedad — no se requieren pesos pesados en la parte superior de la pila de transferencia, lo que elimina la configuración desordenada de las transferencias capilares ascendentes estándar
  • Tiene una huella más pequeña que la mayoría de los dispositivos caseros y es apilable — hasta cinco unidades pueden apilarse durante las transferencias
  • Permite transferencias de tampones alcalinos en una hora y transferencias neutras (SSC) en tres horas
  • Muy fácil de configurar y funciona sin fuente de alimentación o de vacío
  • Requiere menos papel tampón y papel secante que las transferencias convencionales
  • Reutilizable
  • El modelo es de 12 × 16cm, para geles de 7 × 8cm a 11 × 14cm
Información de órdenes
Los paquetes de recambios que contienen membranas y papeles adicionales necesarios para una transferencia posterior están disponibles por separado (cat. núm. 09-301-177, -179, -181, -183, -185 y -189).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para transferencia de ADN/ARN
Tamaño de gel 10 x 15 cm
Tipo Kit TurboBlotter™ Nytran™ SPC de 0,45 μm
Incluye Pequeño dispositivo de transferencia de 12 x 16cm, 5 juegos de materiales de transferencia (el juego consta de una lámina de Nytran™ SPC de 0,45μm membrana de nylon, una mecha de 3mm de papel para transferencia de cromatografía y una pila de blotter compuesta de ocho láminas
Longitud del gel (imperial) 5,9 in
Longitud del gel (métrico) 15 cm
Anchura del gel (imperial) 3,9 in
Anchura del gel (métrico) 10 cm