Learn More
Cytiva Sistema de transferencia TurboBlotter Whatman™, recargas grandes
Código de producto. p-4903163
Change view
Click to view available options
Longitud del gel (imperial):
5,9 in
7,8 in
8,2 in
9,8 in
Longitud del gel (métrico):
15 cm
20 cm
21 cm
25 cm
Anchura del gel (imperial):
4,7 in
5,9 in
7,8 in
Anchura del gel (métrico):
12 cm
15 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del gel (imperial) Longitud del gel (métrico) Anchura del gel (imperial) Anchura del gel (métrico) unitSize
11959297 5,9 in 15 cm 5,9 in 15 cm cada uno
11939297 8,2 in 21 cm 4,7 in 12 cm cada uno
11979297 7,8 in 20 cm 5,9 in 15 cm cada uno
11919307 9,8 in 25 cm 7,8 in 20 cm cada uno
4 options
Código de producto. 11959297
Marca: Cytiva 10416314
Para usar con los kits TurboBlotter
Los paquetes de recarga contienen membranas y papeles adicionales necesarios para transferencias posteriores.
  • Consta de una lámina de membrana de nylon Nytra™ SPC de 0,45μm
  • Una mecha de papel de transferencia de 3mm Chr
  • Pila de blotter compuesta de ocho láminas de papel de transferencia de 3mm Chr
  • 20 láminas de papel de transferencia GB004
  • Los recambios contienen cinco juegos de materiales de transferencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Kit de transferencia para transferencia de TurboBlotter™ en gel, 15 x 15 cm
Tipo Recarga de TurboBlotter Nytran™ SPC de 0,45μm™
Incluye Cinco juegos de materiales de transferencia (membrana Nytran™ SPC, mecha y pila de 8 láminas de papel para cromatografía de 3mm y 20 láminas de papel GB004)
Longitud del gel (imperial) 5,9 in
Longitud del gel (métrico) 15 cm
Anchura del gel (imperial) 5,9 in
Anchura del gel (métrico) 15 cm