Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta estéril Whatman™, ME 25
Código de producto. 13247119
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
50 mm
Color:
Blanco
Negro
Color de rejilla:
Blanco
Negro
No aplicable
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 400
Código de producto. Diámetro (métrico) Color Color de rejilla unitSize
13247119 50 mm Blanco Negro paquete de 400
11355394 50 mm Negro Blanco paquete de 100
11335314 47 mm Blanco No aplicable paquete de 100
11345394 47 mm Negro Blanco paquete de 1000
11335394 47 mm Negro Blanco paquete de 100
11345384 47 mm Blanco Blanco paquete de 100
13267119 50 mm Blanco Negro paquete de 100
13237119 47 mm Blanco Negro paquete de 100
13257119 47 mm Blanco Negro paquete de 400
9 options
Código de producto. 13247119
Marca: Cytiva 10406802
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Membranas de éster de celulosa mixta estériles Cytiva Whatman, ME 25, negras, diámetro exterior: 47 mm, 1,85 pulgadas, color de la cuadrícula: blanco, esterilizables en autoclave: sí, grado: ME 25, incluye: Con papel intercalado y sin almohadilla, tipo de membrana: WME, tamaño de poro: 0,45 um, capacidad de unión a proteínas: media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 4,3 a 5,0 mg/cm2
Color Blanco
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Calzador de membrana
Color de rejilla Negro
Incluye Sin papel de intercalado y almohadilla
Capacidad de unión de proteínas Medio
Tamaño de la rejilla (métrico) 3,1mm
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Tipo Membrana
Diámetro (métrico) 50 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • ||Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose