Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta estéril Whatman™, ME 25
Descripción
Membranas de éster de celulosa mixta estériles Cytiva Whatman, ME 25, negras, diámetro exterior: 47 mm, 1,85 pulgadas, color de la cuadrícula: blanco, esterilizables en autoclave: sí, grado: ME 25, incluye: Con papel intercalado y sin almohadilla, tipo de membrana: WME, tamaño de poro: 0,45 um, capacidad de unión a proteínas: media
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Peso base | 4,3 a 5,0 mg/cm2 |
| Color | Negro |
| Material (membrana) | MCE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Grado | ME 25 |
| Color de rejilla | Blanco |
| Incluye | Con papel de intercalado, sin almohadilla |
| Capacidad de unión de proteínas | Medio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose