Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta estéril Whatman™, ME 25
Código de producto. 11335394
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
50 mm
Color:
Blanco
Negro
Color de rejilla:
Blanco
Negro
No aplicable
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 400
Código de producto. 11335394
Marca: Cytiva 10409770
Membranas de éster de celulosa mixta estériles Cytiva Whatman, ME 25, negras, diámetro exterior: 47 mm, 1,85 pulgadas, color de la cuadrícula: blanco, esterilizables en autoclave: sí, grado: ME 25, incluye: Con papel intercalado y sin almohadilla, tipo de membrana: WME, tamaño de poro: 0,45 um, capacidad de unión a proteínas: media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 4,3 a 5,0 mg/cm2
Color Negro
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Grado ME 25
Color de rejilla Blanco
Incluye Con papel de intercalado y sin almohadilla
Capacidad de unión de proteínas Medio
Tamaño de la rejilla (métrico) 3,1mm
Tipo de superficie Rejilla
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Tipo Membrana
Caudal 12,5 s/100 ml/12,5 cm2
Diámetro (imperial) 1,85 in
Diámetro (métrico) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose