Learn More
Cytiva Papeles para pruebas de siembra Whatman™: Tiras con pliegues de grado 3236
Código de producto. 11338914
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
110 x 20 mm
112 x 20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11338914
Marca: Cytiva 10345572
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiras con pliegues para pruebas de siembra de grado 3236.
Gracias a su pureza extremadamente alta, nuestros papeles para pruebas de siembra proporcionan resultados fiables y reproducibles. Los papeles se han fabricado con celulosa pura sin aditivos y no contienen sustancias que pueden influir en el crecimiento de las semillas. La absorción de agua constante de los papeles garantiza el abastecimiento continuo de la cantidad de agua necesaria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Lámina
Material Celulosa
Para utilizar con (aplicación) Análisis de semillas recubiertas y de tamaño mediano a grande (p. ej., remolacha, remolacha forrajera, grano, girasol, colza o mostaza)
Grado Plisado
Grosor (métrico) 0,22 mm
Dimensiones (L x An) 112 x 20 mm
Longitud (imperial) 4.33 pulg
Longitud (métrico) 112 mm
Anchura (imperial) 0.78 pulg
Anchura (métrico) 20 mm