Learn More
Cytiva Papeles para pruebas de siembra Whatman™: Tiras con pliegues de grado 3236
Descripción
Gracias a su pureza extremadamente alta, nuestros papeles para pruebas de siembra proporcionan resultados fiables y reproducibles. Los papeles se han fabricado con celulosa pura sin aditivos y no contienen sustancias que pueden influir en el crecimiento de las semillas. La absorción de agua constante de los papeles garantiza el abastecimiento continuo de la cantidad de agua necesaria.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Lámina |
| Material | Celulosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de semillas recubiertas y de tamaño mediano a grande (p. ej., remolacha, remolacha forrajera, grano, girasol, colza o mostaza) |
| Grado | Plisado |
| Grosor (métrico) | 0,22 mm |
| Dimensiones (L x An) | 110 x 20 mm |
| Longitud (imperial) | 4.33 pulg |
| Longitud (métrico) | 111 mm |
| Anchura (imperial) | 0.78 pulg |
| Anchura (métrico) | 20 mm |