Learn More
Cytiva Papeles para pruebas de siembra Whatman™: Láminas de grado 3014
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
110 x 20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Tiras con pliegues para pruebas de siembra de grado 3014 para realizar pruebas en semillas particularmente sensibles.
Gracias a su pureza extremadamente alta, nuestros papeles para pruebas de siembra proporcionan resultados fiables y reproducibles. Los papeles se han fabricado con celulosa pura sin aditivos y no contienen sustancias que pueden influir en el crecimiento de las semillas. La absorción de agua constante de los papeles garantiza el abastecimiento continuo de la cantidad de agua necesaria.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Lámina |
| Material | Celulosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de siembra |
| Grado | 3014 |
| Cantidad | 1000 por paquete |
| Tipo | Papel filtro para pruebas de siembra |
| Dimensiones (L x An) | 110 x 20 mm |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Anchura (métrico) | 20 mm |