Learn More
Cytiva Papeles para pruebas de siembra Whatman™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Círculos para pruebas de siembra de grado 181
Gracias a su pureza extremadamente alta, nuestros papeles para pruebas de siembra proporcionan resultados fiables y reproducibles. Los papeles se han fabricado con celulosa pura sin aditivos y no contienen sustancias que pueden influir en el crecimiento de las semillas. La absorción de agua constante de los papeles garantiza el abastecimiento continuo de la cantidad de agua necesaria.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Disco |
| Material | Celulosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de siembra |
| Grado | 181 |
| Tipo | Papel filtro para pruebas de siembra |
| Diámetro (imperial) | 3,54 in |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |