Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada Whatman™ grado RC 58
Código de producto. 11315404
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
300 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 5
Diámetro (métrico):
47 mm
50 mm
100 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize Diámetro (métrico)
11315404 300 x 600 mm paquete de 5 -
11395394 - paquete de 100 50 mm
11305404 - paquete de 25 100 mm
11385394 - paquete de 100 47 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11315404 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10410380
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
  • Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
  • Extremadamente resistentes a productos químicos; apropiadas para disolventes acuosos y orgánicos
  • Hidrófilas
  • Mecánicamente estables
  • Esterilizables por todos los métodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Celulosa regenerada
Tamaño de poro 0,2 μm
Hidrofobicidad Hidrófilo
Grosor (métrico) 75 μm
Dimensiones (L x An) 300 x 600 mm