Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada Whatman™ grado RC 55
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
- Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
- Extremadamente resistentes a productos químicos; apropiadas para disolventes acuosos y orgánicos
- Hidrófilas
- Mecánicamente estables
- Esterilizables por todos los métodos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Celulosa regenerada |
| Tamaño de poro | 0,5 μm |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Grosor (métrico) | 75 μm |
| Diámetro (métrico) | 142 mm |