Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada Whatman™ grado RC 55
Código de producto. 11365394
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Codice prodotto. Diámetro (métrico) unitSize
11365394 47 mm paquete de 100
11383355 25 mm paquete de 100
10166770 50 mm paquete de 100
11375394 110 mm paquete de 25
11373355 142 mm paquete de 25
11363355 100 mm paquete de 25
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11365394
Marca: Cytiva 10410212
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
  • Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
  • Extremadamente resistentes a productos químicos; apropiadas para disolventes acuosos y orgánicos
  • Hidrófilas
  • Mecánicamente estables
  • Esterilizables por todos los métodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material Celulosa regenerada
Tamaño de poro 0,45 μm
Hidrofobicidad Hidrófilo
Grosor (métrico) 75 μm
Diámetro (métrico) 47 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.