Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 226 Whatman™
Código de producto. 15520773
Change view
Click to view available options
Formato:
Disco
Lámina
Diámetro (métrico):
19 cm
20 cm
33 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Dimensiones (L x An):
8 x 8 pulg.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Diámetro (métrico) unitSize Dimensiones (L x An)
15520773 Disco 20 cm paquete de 100 -
15510773 Disco 19 cm paquete de 100 -
15530773 Disco 33 cm paquete de 100 -
15540773 Lámina - paquete de 1000 8 x 8 pulg.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15520773 Supplier Cytiva Supplier No. 5226200
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración, más rápido que el grado 202 y retiene partículas gruesas y precipitados gelatinosos.
  • Alta velocidad de filtración
  • Retiene partículas gruesas o gelatinosas
  • Su exclusiva superficie gris crepada proporciona contraste óptico para filtrados blancos u oscuros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción 226 20 cm 100/paquete
Formato Disco
Particle Retention De 20 a 25 μm
Tamaño de poro 20-25 μm
Caudal Rápido
Para utilizar con (aplicación) Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración, más rápido que el grado 202 y retiene partículas gruesas y precipitados gelatinosos.
Grado 226
Cantidad 100/Pk.
Diámetro (métrico) 20 cm