Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 202
Descripción
Para aplicaciones de filtración de laboratorio rutinarias y no esenciales, como química general, farmacología, emulsiones, pruebas de petróleo, jabones y detergentes.
- Retentividad: Partículas gruesas cristalinas grandes: de 15 a 19 μm
- Velocidad de filtración: media-rápida
- Color: blanco
- Material: celulosa
- Grosor: 0,29mm
- Contiene aditivos resistentes a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 202 32 cm 100/paquete |
| Formato | Disco |
| Tamaño de poro | 15-19 μm |
| Caudal | Media rápida |
| Para utilizar con (aplicación) | Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Más rápido que el grado 201 y retiene grandes partículas gruesas cristalinas. Ampliamente utilizado en laboratorios industriales y laboratorios de estudiantes para la filtración rutinaria. |
| Grado | 202 |
| Grosor (métrico) | 0,29 mm |
| Diámetro (imperial) | 12,5 in |
| Diámetro (métrico) | 32 cm |