Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 202
Código de producto. 11727217
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
32 cm
33 cm
40 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11727217
Marca: Cytiva 5202125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de filtración de laboratorio rutinarias y no esenciales, como química general, farmacología, emulsiones, pruebas de petróleo, jabones y detergentes
Para aplicaciones de filtración de laboratorio rutinarias y no esenciales, como química general, farmacología, emulsiones, pruebas de petróleo, jabones y detergentes.
  • Retentividad: Partículas gruesas cristalinas grandes: de 15 a 19 μm
  • Velocidad de filtración: media-rápida
  • Color: blanco
  • Material: celulosa
  • Grosor: 0,29mm
  • Contiene aditivos resistentes a la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 202 12,5 cm; 100/paquete
Formato Disco
Tamaño de poro 15-19 μm
Caudal Media
Para utilizar con (aplicación) Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Más rápido que el grado 201 y retiene grandes partículas gruesas cristalinas. Ampliamente utilizado en laboratorios industriales y laboratorios de estudiantes para la filtración rutinaria.
Grado 202
Cantidad 100/Pk.
Diámetro (métrico) 12,5 cm