Learn More
Cytiva Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos de grado 4
Código de producto. 10419691
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
27 mm
41 mm
42,5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 400
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10419691 185 mm paquete de 100
11370444 27 mm paquete de 400
12375813 41 mm paquete de 100
11342845 42,5 mm paquete de 100
11390444 47 mm paquete de 100
11300454 50 mm paquete de 100
11352845 55 mm paquete de 100
10598671 70 mm paquete de 100
11372845 90 mm paquete de 100
11382845 110 mm paquete de 100
11392845 125 mm paquete de 100
10614941 150 mm paquete de 100
11322855 240 mm paquete de 100
11360444 270 mm paquete de 100
11332855 320 mm paquete de 100
11380444 400 mm paquete de 100
16 options
Código de producto. 10419691
Marca: Cytiva 1004185
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtra y retiene partículas gruesas para la monitorización de la contaminación del aire. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Los círculos de grado 4 se utilizan cuando se necesitan caudales elevados en la monitorización de la contaminación del aire y la recogida de partículas finas no es esencial.
Filtra y retiene partículas gruesas para la monitorización de la contaminación del aire.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de grado 4 se utilizan cuando se necesitan caudales elevados en la monitorización de la contaminación del aire y la recogida de partículas finas no es esencial.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos. 
  • Retención de partículas: 25 μm
  • Porosidad: Grueso
  • Velocidad de filtración: Herzberg, 37 s
  • Superficie: suave
  • Filtrado extremadamente rápido  con excelente retención de partículas gruesas y precipitados gelatinosos como hidróxido férrico e hidróxido de aluminio
  • Útil como filtro rápido para la limpieza rutinaria de fluidos biológicos o extractos orgánicos durante el análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 4, grado estándar, círculo, 185 mm
Formato Disco
Material Celulosa
Particle Retention Precipitados gelatinosos y partículas gruesas
Tamaño de poro 20-25 μm
Velocidad de filtración 37 s
Caudal Rápido
Para utilizar con (aplicación) Filtro de grado estándar utilizado cuando se necesitan caudales elevados en la monitorización de la contaminación del aire y la recogida de partículas finas no es esencial.
Grado Grado 4
Porosidad Medio
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 210 μm
Tipo Papel filtro para análisis cualitativo
Diámetro (imperial) 7,28 in
Diámetro (métrico) 185 mm