Learn More
Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Sheets and Rolls
Código de producto. p-3533056
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Longitud (métrico):
15 cm
20 cm
30 cm
Anchura (métrico):
3 m
Formato:
Rollo
Tamaño de la unidad:
330 g
cada uno
Código de producto. Cantidad Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato unitSize
11935104 1 unidad 20 cm 3 m Rollo cada uno
11998905 1 unidad 30 cm 3 m Rollo 330 g
11925104 1 unidad 15 cm 3 m Rollo cada uno
3 options
Código de producto. 11935104
Marca: Whatman™ 10401197
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
100 % de nitrocelulosa pura para garantizar la máxima capacidad de unión posible
  • Membrana universal para transferencias Western, Southern y Northern blot
  • Hidrófilas, por lo que no es necesario prehumedecerlas con metanol
  • Alta capacidad de unión y fondo muy bajo para una excelente relación de señal-ruido sin condiciones de lavado estrictas
  • Compatibles con los métodos de detección más comunes, incluidos radiactivo, colorimétrico, fluorescente y quimioluminiscente
  • Proporcionan una excelente vida útil para proteínas: las proteínas mantienen la actividad de reconocimiento molecular hasta un máximo de cinco años en membranas Protran—
  • Hay disponibles tres tamaños de poro: —0,45 μm es perfecto para muestras con mayor peso molecular, 0,2 μm garantiza la unión de las muestras inferiores a 20 kDa, 0,1 μm se utiliza para moléculas inferiores a 7 kDa
  • También disponibles en formatos circulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 3 m
Para utilizar con (aplicación) Adecuadas para detección radioactiva, colorimétrica, fluorescente y quimioluminiscente
Capacidad de unión High
Cantidad 1 unidad
Formato Rollo
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm