Learn More
Cytiva Membranas de inmunotransferencia de nitrocelulosa Protran™: BA83 Protran de 0.2 μm
Código de producto. 11395324
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
10/paq
5/paq
50/paq.
Formato:
Disco
Hoja
Rollo
Tamaño (métrico):
140 x 140 mm
15 x 20 cm
15 cm x 3 m
20 x 20 cm
20 cm x 3 m
30 cm x 3 m
82 mm (Diám)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tamaño (métrico) unitSize
11395324 5/paq Hoja 20 x 20 cm paquete de 5
11305304 50/paq. Disco 82 mm (Diám) paquete de 50
11938915 1 unidad Rollo 30 cm x 3 m cada uno
11345304 10/paq Hoja 15 x 20 cm paquete de 10
11905104 1 unidad Rollo 15 cm x 3 m cada uno
11915104 1 unidad Rollo 20 cm x 3 m cada uno
15530093 50/paq. Hoja 140 x 140 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11395324 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10402452
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
100 % de nitrocelulosa pura para garantizar la máxima capacidad de unión posible
  • Membrana universal para transferencias Western, Southern y Northern blot
  • Hidrófilas, por lo que no es necesario prehumedecerlas con metanol
  • Alta capacidad de unión y fondo muy bajo para una excelente relación de señal-ruido sin condiciones de lavado estrictas
  • Compatibles con los métodos de detección más comunes, incluidos radiactivo, colorimétrico, fluorescente y quimioluminiscente
  • Proporcionan una excelente vida útil para proteínas: las proteínas mantienen la actividad de reconocimiento molecular hasta un máximo de cinco años en membranas Protran—
  • Hay disponibles tres tamaños de poro: —0,45 μm es perfecto para muestras con mayor peso molecular, 0,2 μm garantiza la unión de las muestras inferiores a 20 kDa, 0,1 μm se utiliza para moléculas inferiores a 7 kDa
  • También disponibles en formatos circulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Para utilizar con (aplicación) Adecuadas para detección radioactiva, colorimétrica, fluorescente y quimioluminiscente
Capacidad de unión High
Cantidad 5/paq
Formato Hoja
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Tamaño (métrico) 20 x 20 cm