Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración por presión Whatman™
Código de producto. 11335004
Change view
Click to view available options
Modelo:
DM142/5/3
DM142/7/3
MD050/4
Material:
Acero inoxidable
PTFE
Volumen (métrico):
200 mL
1500 mL
2200 mL
Incluye:
Junta tórica de PTFE, cilindro de infusión de 1500 ml para membrana de 142 mm
Junta tórica de silicona/junta tórica de PTFE, cilindro de infusión de 200 ml para membrana de 50 mm, conector de sellado rápido
Junta tórica de silicona/junta tórica de PTFE, cilindro de infusión de 2200 ml para membrana de 142 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Material Volumen (métrico) Incluye unitSize
11335004 MD050/4 Acero inoxidable 200 mL Junta tórica de silicona/junta tórica de PTFE, cilindro de infusión de 200 ml para membrana de 50 mm, conector de sellado rápido cada uno
11365004 DM142/5/3 Acero inoxidable 2200 mL Junta tórica de silicona/junta tórica de PTFE, cilindro de infusión de 2200 ml para membrana de 142 mm cada uno
11395004 DM142/7/3 PTFE 1500 mL Junta tórica de PTFE, cilindro de infusión de 1500 ml para membrana de 142 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11335004
Marca: Cytiva 10450450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los colectores de filtración a presión Cytiva vienen en PTFE o acero inoxidable. Equipados con cilindros de infusión, son adecuados para la filtración por lotes a partir de 20 ml, la filtración de líquidos/gases, la filtración «estéril» de suero o la filtración transparente de medios viscosos utilizando membranas, papel o discos de fibra de vidrio.
Posibilidad de filtración de líquidos y gases, incluyendo la filtración estéril de sueros o la filtración eficaz de medios difíciles de filtrar, especialmente aquellos que son muy viscosos. Se pueden utilizar membranas, papel o discos de filtro de fibra de vidrio. La limpieza y el cambio de los filtros se realiza en unos pocos pasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Reutilizable
Material Acero inoxidable
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Filtro de presión
Incluye Junta tórica de silicona/junta tórica de PTFE, cilindro de infusión de 200 ml para membrana de 50 mm, conector de sellado rápido
Presión máxima 4 bar (junta tórica de PTFE), 10 bar (junta tórica de silicona)
Modelo MD050/4
Temperatura máx. (imperial) 392°F
Temperatura máx. (métrico) 200 °C
Tipo Colector de filtración a presión
Volumen (métrico) 200 mL
Anchura (imperial) 2,8 in
Anchura (métrico) 70 mm
Altura (imperial) 9,1 in
Altura (métrico) 230 mm
Diámetro del filtro (métrico) 43 mm (prefiltro), de 50 mm(filtro)
Diámetro interior (métrico) 50 mm