Learn More
Cytiva Whatman™ Polycap TF
Código de producto. 11339174
Click to view available options
:
Accesorios de salida: Boquilla dentada para tubos de 10 a 12 mm
Código de producto. 11339174
Marca: Cytiva 67103602
Los filtros Whatman Polycap TF están fabricados con membranas de politetrafluoroetileno (PTFE) hidrófobas y duraderas en una carcasa de polipropileno para su uso con disolventes orgánicos y soluciones químicamente agresivas.
  • Los filtros de cápsula Polycap TF esterilizables en autoclave tienen membranas de PTFE con alta resistencia química
  • Las aplicaciones comunes incluyen ventilación, filtración en línea para esterilizar y eliminar partículas de flujos de aire/gas/líquido, filtración para garantizar gases inertes limpios en las líneas de llenado de viales y aislamiento de gases de escape de fermentadores
  • Los filtros Polycap TF son compatibles con el uso en las industrias electrónica, farmacéutica y biofarmacéutica, ya que son fotorresistentes y se pueden utilizar para ventilar y realizar filtraciones en línea para sistemas de producción en entornos biológicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Compatible bidireccionalmente. Algunas aplicaciones pueden requerir orientación, es decir, respiraderos. Flujo inverso solo para aplicaciones de baja presión.
Tamaño de poro 0,2 μm
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de salida Boquilla dentada para tubos de 10 a 12 mm