Learn More
Cytiva Cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™: HD 75
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
1 μm
1,0 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Estilo de entrada:
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Manguera dentada (HB)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Estilo de salida:
Boquilla escalonada (SB)
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Manguera dentada (HB)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
- Retención (con purga de aire), <2 ml
- Presión máxima: 4,1 bares (60 psi)
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Filtro de cápsula Polycap HD 75 5,0 μ m, con entrada y salida MNPT (5 unidades) |
| Material (membrana) | Monofilamento de polipropileno anisotrópico |
| Tamaño de poro | 5 μm |
| Área de filtración | 805 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas. |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Estilo de salida | Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) |