Learn More
Cytiva Cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™: HD 75
Código de producto. 11364604
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
1 μm
1,0 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Estilo de entrada:
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Manguera dentada (HB)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Estilo de salida:
Boquilla escalonada (SB)
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Manguera dentada (HB)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 11364604
Marca: Cytiva 67037510
Ofrece una alta eficiencia de filtración y una excelente pureza de filtrado gracias a sus materiales y métodos de fabricación. Las cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™ se ajustan entre los filtros brutos y los filtros de membrana microporosos utilizados para la filtración final.
  • Integridad comprobable
  • Con rejilla de ventilación
  • Medios de filtro: Filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
  • También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
  • Retención (con purga de aire), <2 ml
  • Presión máxima: 4,1 bares (60 psi)
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Filtro de cápsulas Polycap HD 75, estéril, 1,0 μm con 1/2 entrada y salida SB (1 unidad)
Material (membrana) Monofilamento de polipropileno anisotrópico
Tamaño de poro 1 μm
Área de filtración 805 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
Material de la carcasa Polipropileno
Conexión de entrada (imperial) 3/8 to 1/2 in.
Conexión de entrada (métrico) 10 to 12 mm
Estilo de entrada Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Ajuste de la salida 10 to 12 mm (3/8 to 1/2 in.)
Estilo de salida Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)