Learn More
Cytiva Cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™: HD 75
Código de producto. 11339134
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
1 μm
1,0 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Estilo de entrada:
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Manguera dentada (HB)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Estilo de salida:
Boquilla escalonada (SB)
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Manguera dentada (HB)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida unitSize
11339134 10 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
11379124 5 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
11319134 20 μm Manguera dentada (HB) Manguera dentada (HB) paquete de 5
11309134 20 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
10654282 20 μm Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) cada uno
11394604 5 μm Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) cada uno
11389124 5 μm Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) paquete de 5
11359134 10 μm Manguera dentada (HB) Boquilla escalonada (SB) paquete de 5
11374604 10 μm Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) cada uno
11364604 1 μm Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) cada uno
11369124 1,0 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
11359124 0,45 μm Manguera dentada (HB) Manguera dentada (HB) paquete de 5
12 options
Código de producto. 11339134
Marca: Cytiva 2713T
Ofrece una alta eficiencia de filtración y una excelente pureza de filtrado gracias a sus materiales y métodos de fabricación. Las cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™ se ajustan entre los filtros brutos y los filtros de membrana microporosos utilizados para la filtración final.
  • Integridad comprobable
  • Con rejilla de ventilación
  • Medios de filtro: Filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
  • También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
  • Retención (con purga de aire), <2 ml
  • Presión máxima: 4,1 bares (60 psi)
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Filtro de cápsula Polycap HD 75 10,0 μ m, con entrada y salida FNTP (5 unidades)
Material (membrana) Monofilamento de polipropileno anisotrópico
Tamaño de poro 10 μm
Área de filtración 805 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Estilo de salida Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)