Learn More
Cytiva Cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™: HD 75
Descripción
- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
- Retención (con purga de aire), <2 ml
- Presión máxima: 4,1 bares (60 psi)
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material (membrana) | Monofilamento de polipropileno anisotrópico |
| Tamaño de poro | 20 μm |
| Área de filtración | 805 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas. |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | Manguera dentada (HB) |
| Estilo de salida | Manguera dentada (HB) |