Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap 150 HD Whatman™
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Estilo de entrada:
Con entrada/salida de NPT hembra
Con entrada/salida de manguera dentada (HB) de 1/2 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Permiten el uso con una amplia gama de soluciones, pH y temperatura
- Flujo alto y capacidad de retención alta
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor a 121 °C durante 20 minutos
- Ventilación manual con luer lock para purgar el aire ascendente o se puede utilizar como inyección o puerto de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Filtro de cápsulas Polycap HD 150, 10,0 μm, con entrada y salida 1/2 HB (5 unidades) |
| Material (membrana) | Polipropileno |
| Tamaño de poro | 10 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 1650 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Polycap HD 150 |
| Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
| Estilo de entrada | Con entrada/salida de manguera dentada (HB) de 1/2 pulg |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Mostrar más |