Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap 150 HD Whatman™
Código de producto. 11359104
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Estilo de entrada:
Con entrada/salida de NPT hembra
Con entrada/salida de manguera dentada (HB) de 1/2 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 11359104
Marca: Cytiva 2810
Ofrece una gran eficacia de filtración y una excelente pureza del filtrado
  • Permiten el uso con una amplia gama de soluciones, pH y temperatura
  • Flujo alto y capacidad de retención alta
  • También se pueden esterilizar en autoclave con vapor a 121 °C durante 20 minutos
  • Ventilación manual con luer lock para purgar el aire ascendente o se puede utilizar como inyección o puerto de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de poro 0,45 μm
Para utilizar con (aplicación) Polycap HD 150
Estilo de entrada Con entrada/salida de manguera dentada (HB) de 1/2 pulg
Cantidad 5/paq.