Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap 150 HD Whatman™
Código de producto. p-4517172
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Estilo de entrada:
Con entrada/salida de NPT hembra
Con entrada/salida de manguera dentada (HB) de 1/2 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada unitSize
11339104 0,45 μm Con entrada/salida de NPT hembra paquete de 5
11399104 5 μm Con entrada/salida de NPT hembra paquete de 5
11319114 20 μm Con entrada/salida de NPT hembra paquete de 5
11359114 10 μm Con entrada/salida de manguera dentada (HB) de 1/2 pulg paquete de 5
11359104 0,45 μm Con entrada/salida de manguera dentada (HB) de 1/2 pulg paquete de 5
11339114 10 μm Con entrada/salida de NPT hembra paquete de 5
6 options
Código de producto. 11339104
Marca: Cytiva 2810T
Ofrece una gran eficacia de filtración y una excelente pureza del filtrado
  • Permiten el uso con una amplia gama de soluciones, pH y temperatura
  • Flujo alto y capacidad de retención alta
  • También se pueden esterilizar en autoclave con vapor a 121 °C durante 20 minutos
  • Ventilación manual con luer lock para purgar el aire ascendente o se puede utilizar como inyección o puerto de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Filtro de cápsula Polycap HD 150 0,45 μ m, con entrada y salida FNTP (5 unidades)
Tamaño de poro 0,45 μm
Para utilizar con (aplicación) Polycap HD 150
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Con entrada/salida de NPT hembra
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Cantidad 5/paq.