Learn More
Cytiva Cápsulas de alta capacidad Whatman™Polycap GW 75
Código de producto. 11364624
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
100/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
11364624 1 pieza cada uno
11314644 100/paq. paquete de 100
2 options
Código de producto. 11364624
Marca: Cytiva 67146004
Filtre las muestras de GW (aguas subterráneas) antes del análisis de metales disueltos
  • La membrana de PES está encapsulada en una carcasa de polipropileno resistente
  • Premontados: no es necesario sustituir el filtro o descontaminar la cápsula—
  • Área de filtración: 600cm2
  • Caudal: 60 l/min. a 1,0 bar (14,5 psi)
  • Todos los componentes de la carcasa se han fusionado térmicamente
  • Los conectores dentados para tubos permiten la conexión con tubos de distintos tamaños
  • Ventilación de entrada
Compliance
Certificación para un volumen reducido de metales extraíbles. Adecuado para el método EPA 3005 para el análisis de aguas subterráneas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación para un volumen reducido de metales extraíbles; apto para método EPA 3005 para análisis de aguas subterráneas
Descripción Filtros de cápsula para el muestreo de aguas subterráneas Polycap GW 75, 0,45 μm, PES (1 unidad)
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 600 cm2
Caudal 60
Material de la carcasa Polipropileno
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
N.° por paquete 1 unidad
Cantidad 1 pieza