Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap de Whatman ™ TC 75
Descripción
- Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
- Estéril y apirógena
- Cápsulas de filtración de grado de esterilización
- Las cápsulas de 0,2 μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
- Membrana de baja unión de proteínas
- Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
- Con rejilla de ventilación
- Medio filtrante: polietersulfona (PES) de dos capas
- Con 1/2 pulg. Entrada y salida del SB (1 ud.)
- Dimensiones: 36 mm
- Conector de entrada: Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
- Conector para salida: Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Aplicaciones: Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Filtro de cápsula Polycap HD 75 1,0/1,0 μ m, con 1/2 en entrada y salida SB (1 unidad) |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 1,0/1,0 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 930 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | 3/8-1/2 pulg. Entrada y salida SB de 1/2 pulg. (1 ud.) |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Estilo de salida | Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 3/8-1/2 pulg |