Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman ™ Polycap, 75 TF
Código de producto. 11399184
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Estilo de entrada:
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Estilo de salida:
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida unitSize
11399184 0,45 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
11379184 0,2 μm Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) cada uno
11389184 0,2 μm Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) cada uno
11374594 1 μm Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) cada uno
11340824 0,1 μm Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) cada uno
11354594 0,2 μm Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) cada uno
10082071 0,45 μm Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) cada uno
11369184 0,2 μm Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) paquete de 5
11329184 0,1 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
11359184 0,2 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
10 options
Código de producto. 11399184
Marca: Cytiva 2703T
Esteriliza y elimina partículas de corrientes de aire/gas/líquido. Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 TF garantizan unos gases inertes limpios en las líneas de carga de viales y un aislamiento de la salida de escape de fermentadores.
Esteriliza y elimina partículas de corrientes de aire/gas/líquido.Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 TF garantizan unos gases inertes limpios en las líneas de carga de viales y un aislamiento de la salida de escape de fermentadores.
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como una salida de aire en la entrada
  • Integridad comprobable
  • Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
  • Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Polycap TF 75, 0,45 μ m, con entrada y salida FNPT (5 unidades)
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 0,45 μm
Área de filtración 1000 cm2
Material de la carcasa Polipropileno (PP)
Estilo de entrada Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Estilo de salida Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Cantidad 5Pack.
Diámetro del disco (métrico) 75 mm