Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman ™ Polycap, 75 TF
Código de producto. 11354594
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Estilo de entrada:
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Estilo de salida:
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 11354594
Marca: Cytiva 67007502
Esteriliza y elimina partículas de corrientes de aire/gas/líquido. Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 TF garantizan unos gases inertes limpios en las líneas de carga de viales y un aislamiento de la salida de escape de fermentadores.
Esteriliza y elimina partículas de corrientes de aire/gas/líquido.Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 TF garantizan unos gases inertes limpios en las líneas de carga de viales y un aislamiento de la salida de escape de fermentadores.
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como una salida de aire en la entrada
  • Integridad comprobable
  • Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
  • Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Polycap TF 75, 0,2μ m, con 0,375 en entrada y salida SB (1 unidad)
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 1000 cm2
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Estilo de salida Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)
Cantidad 1 unidad
Tipo Cápsula desechable
Diámetro del disco (métrico) 75 mm