Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman ™ Polycap, 75 TF
Descripción
Esteriliza y elimina partículas de corrientes de aire/gas/líquido.Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 TF garantizan unos gases inertes limpios en las líneas de carga de viales y un aislamiento de la salida de escape de fermentadores.
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como una salida de aire en la entrada
- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Polycap TF 75, 0,45μ m, con 0,375 en entrada y salida SB (1 unidad) |
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Área de filtración | 1000 cm2 |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Estilo de salida | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |