Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™: 36TC
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño de poro:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
Estilo de entrada:
1/4-3/8 pulg con entrada dentada SB
MNPT de 1/4
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg
Salida y entrada dentadas SB de 1/4-3/8 pulg
Salida/entrada sanitarias de 1-1/2 pulg
Tubo SB de 6 a 10 mm (de 1/4 a 3/8 pulg)
Estilo de salida:
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg
Salida/entrada sanitarias de 1-1/2 pulg
Tubo SB de 6 a 10 mm (de 1/4 a 3/8 pulg)
Incluye:
Campana de llenado
Cápsula de filtro únicamente
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 5
Description
- Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
- Estériles y apirógenas
- Cápsulas de filtración de grado de esterilización
- Las cápsulas de 0,2 μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
- Membrana de baja unión de proteínas
- Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Dos capas de polietersulfona (PES)
Aplicaciones:
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Specifications
Specifications
| Descripción | 36 Filtro de cápsula Polycap TC, 0,2/0,1 μm, estéril, con entrada y salida SB más campana de llenado (1 unidad + FB) |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,2/0,1 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 440 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Incluye | Campana de llenado |
| Estilo de entrada | 1/4-3/8 pulg con entrada dentada SB |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction