Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman ™ Polycap, ™ 36 TF
Código de producto. 11399174
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Estilo de entrada:
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (¼ a ⅜ pulg)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de 1 a 1½ pulg)
Rosca para tubería hembra National
Rosca para tubería macho National
Estilo de salida:
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de ¼ a ⅜ pulg)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de 1 a 1½ pulg)
Rosca para tubería hembra National
Cantidad:
1 unidad
Paquete de 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida Cantidad unitSize
11399174 1 μm Rosca para tubería hembra National Rosca para tubería hembra National Paquete de 5 paquete de 5
11349174 0,2 μm Rosca para tubería macho National Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) 1 unidad cada uno
11319174 0,1 μm Rosca para tubería macho National Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) 1 unidad cada uno
11389174 0,45 μm Rosca para tubería macho National Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) 1 unidad cada uno
11320824 0,2 μm Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) 1 unidad cada uno
11330824 1 μm Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) 1 unidad cada uno
11369174 0,45 μm Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de 1 a 1½ pulg) Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de 1 a 1½ pulg) Paquete de 5 paquete de 5
11329174 0,2 μm Rosca para tubería hembra National Rosca para tubería hembra National Paquete de 5 paquete de 5
11359174 0,2 μm Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (¼ a ⅜ pulg) Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de ¼ a ⅜ pulg) Paquete de 5 paquete de 5
11309184 1 μm Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (¼ a ⅜ pulg) Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de ¼ a ⅜ pulg) Paquete de 5 paquete de 5
10 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11399174
Brand: Cytiva 2603T
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fabricado con membrana de PTFE resistente y carcasa de polipropileno. Cápsulas Whatman™ Polycap™ desechables, 36 TF filtra soluciones orgánicas y agresivas, aire y gas.
  • Integridad comprobable
  • Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
  • Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Polycap TF 36, 1,0 μ m, con entrada y salida FNPT (5 unidades)
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 1 μm
Área de filtración 500 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Rosca para tubería hembra National
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Estilo de salida Rosca para tubería hembra National
Cantidad Paquete de 5
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.