Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™, 36 AS
Código de producto. 11379084
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Estilo de entrada:
0,5 entrada de SB
Entrada de MNPT
Entrada de SB
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Estilo de salida:
0,5 salida de SB
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Salida SB más campana de llenado
Salida de SB
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida Esterilidad unitSize
11379084 0,2 μm Entrada de MNPT Salida de SB Estéril cada uno
11369084 0,2 μm 0,5 entrada de SB 0,5 salida de SB Estéril cada uno
11399084 0,45 μm Entrada de SB Salida de SB Estéril cada uno
10527111 0,2 μm Entrada de SB Salida de SB Estéril cada uno
11329094 0,2 μm Entrada de SB Salida SB más campana de llenado Estéril cada uno
11339094 0,2 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) No estéril paquete de 5
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11379084
Marke: Cytiva 67093602
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Proporciona una zona de filtración muy efectiva en un tamaño pequeño. Cápsulas desechables AS Whatman™ Polycap, AS 36 filtros grandes volúmenes y muestras difíciles con facilidad.
Recomendado para el filtrado de soluciones acuosas. Combina un prefiltro de microfibra de vidrio (GMF) y una membrana de nailon, además de prolongar la vida útil del filtro y permitir filtrar con mayor facilidad volúmenes más grandes y muestras difíciles.
  • La primera capa (GMF) actúa como prefiltro para garantizar una vida útil de membrana más prolongada (0,2, 0,45 y 1,0 µm) y mayor eficiencia de filtración.
  • La capa de membrana de nailon es inherentemente hidrófila, tiene bajos niveles de extraíbles, es biosegura y tiene unos caudales excelentes.
  • Carcasa termofusionada (sin pegamentos, adhesivos ni materiales extraños).
  • Integridad comprobable mediante métodos de punto de ebullición, descenso de presión o flujo de avance.
  • Proporciona una zona de filtración muy efectiva en un tamaño pequeño.
  • Esterilizables en autoclave; algunas preesterilizadas con radiación gamma.
  • Fabricadas en instalaciones de sala limpia según los sistemas de calidad ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Filtro de cápsulas Polycap AS36, estéril, 0,2μ m, entrada y salida MNPT (1 unidad)
Material (membrana) Nailon
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 400 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Entrada de MNPT
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Estilo de salida Salida de SB
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.