Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™, 36 AS
Código de producto. 11329094
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Estilo de entrada:
0,5 entrada de SB
Entrada de MNPT
Entrada de SB
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Estilo de salida:
0,5 salida de SB
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Salida SB más campana de llenado
Salida de SB
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Unit Size:
cada uno
paquete de 5
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11329094
Brand: Cytiva 67063602
This item is not returnable. View return policy
Proporciona una zona de filtración muy efectiva en un tamaño pequeño. Cápsulas desechables AS Whatman™ Polycap, AS 36 filtros grandes volúmenes y muestras difíciles con facilidad.
Recomendado para el filtrado de soluciones acuosas. Combina un prefiltro de microfibra de vidrio (GMF) y una membrana de nailon, además de prolongar la vida útil del filtro y permitir filtrar con mayor facilidad volúmenes más grandes y muestras difíciles.
  • La primera capa (GMF) actúa como prefiltro para garantizar una vida útil de membrana más prolongada (0,2, 0,45 y 1,0 µm) y mayor eficiencia de filtración.
  • La capa de membrana de nailon es inherentemente hidrófila, tiene bajos niveles de extraíbles, es biosegura y tiene unos caudales excelentes.
  • Carcasa termofusionada (sin pegamentos, adhesivos ni materiales extraños).
  • Integridad comprobable mediante métodos de punto de ebullición, descenso de presión o flujo de avance.
  • Proporciona una zona de filtración muy efectiva en un tamaño pequeño.
  • Esterilizables en autoclave; algunas preesterilizadas con radiación gamma.
  • Fabricadas en instalaciones de sala limpia según los sistemas de calidad ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Filtro de 36 cápsulas Polycap AS, estéril, 0,2 μm, entrada y salida SB (1 unidad)
Material (membrana) Nailon
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 400 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Entrada de SB
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Estilo de salida Salida SB más campana de llenado
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.