Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman™ Polycap™, 36, 75, y 150 SPF
Código de producto. 11379134
Change view
Click to view available options
Área de filtración:
1100 cm2
260 cm2
535 cm2
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Área de filtración unitSize
11379134 1100 cm2 paquete de 5
11324614 260 cm2 cada uno
11354614 535 cm2 cada uno
3 options
Código de producto. 11379134
Marca: Cytiva 2820
Para prefiltración de suero. Las cápsulas desechables Whatman™Polycap™ permiten la filtración de medios de cultivo de tejidos, nutrientes, productos inmunológicos, enzimas, estándares/controles de diagnóstico, productos biológicos, tampones, suspensión de virus. Con rejilla de ventilación
  • El filtro de tres capas permite la filtración de grandes volúmenes
  • Integridad comprobable
  • Con rejilla de ventilación
  • Medios de filtro: Tres capas: microfibra de vidrio fino/microfibra de vidrio ultrafino/1,0 μm polisulfona
Cápsulas de prefiltro de suero. Retención (con purga de aire), <2 ml
Para prefiltración de suero. Manipulación de medios de cultivo de tejidos, nutrientes, agentes inmunológicos, enzimas, normas/controles de diagnóstico, agentes biológicos, tampones, suspensiones de virus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Filtro de cápsula Polycap SPF 150 1,0 μm, con entrada y salida SB (1 unidad)
Tipo de filtro Prefiltro: Dos capas de microfibra de vidrio
Material (membrana) Microfibra de vidrio, polietersulfona
Tamaño de poro 1 μm
Área de filtración 1100 cm2
Para utilizar con (aplicación) Para la prefiltración sérica. Manipulación de medios de cultivo de tejidos, nutrientes, agentes inmunológicos, enzimas, normas/controles de diagnóstico, agentes biológicos, tampones, suspensiones de virus.
Material de la carcasa Polipropileno
Conexión de entrada (imperial) 1,9 cm (1 x 2 pulg)
Estilo de entrada Boquilla escalonada
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Ajuste de la salida 1,9 cm (1 x 2 pulg)
Tipo Prefiltro de suero