Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman™ Polycap™, 36, 75, y 150 SPF
Descripción
- El filtro de tres capas permite la filtración de grandes volúmenes
- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Tres capas: microfibra de vidrio fino/microfibra de vidrio ultrafino/1,0μ m polisulfona
Cápsulas de prefiltro de suero. Retención (con purga de aire), <2 ml
Para prefiltración de suero. Manipulación de medios de cultivo de tejidos, nutrientes, agentes inmunológicos, enzimas, normas/controles de diagnóstico, agentes biológicos, tampones, suspensiones de virus.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Filtro de 36 cápsulas Polycap SPF, estéril, 1,0 μm, entrada y salida SB (1 unidad) |
| Material (membrana) | Microfibra de vidrio, polietersulfona |
| Tamaño de poro | 1 μm |
| Área de filtración | 260 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para prefiltración de suero. Manipulación de medios de cultivo de tejidos, nutrientes, agentes inmunológicos, enzimas, normas/controles de diagnóstico, agentes biológicos, tampones, suspensiones de virus. |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Estilo de salida | Boquilla escalonada |