Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™: 150TC
Descripción
Filtros Polycap TC para la filtración estéril de soluciones acuosas de cultivos de tejidos y biológicas
- Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
- Estériles y apirógenas
- Cápsulas de filtración de grado de esterilización
- Las cápsulas de 0,2 μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
- Membrana de baja unión de proteínas
- Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Dos capas de polietersulfona (PES)
Aplicaciones:
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Filtro de cápsula Polycap HD 150 0,2/0,1 μ m, con 1/2 en entrada y salida SB (1 unidad) |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,2/0,1 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 1900 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | 1/2 SB |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Estilo de salida | 1/2 SB |