Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman ™ Polycap, 150 TF
Descripción
- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Polycap TF 150, 0,1 μ m, con entrada y salida FNPT (5 unidades) |
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,1 μm |
| Área de filtración | 2000 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación. |
| Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
| Estilo de entrada | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Estilo de salida | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
| Mostrar más |