Learn More
Cytiva Membranas de poliamida Whatman™
Código de producto. 11375404
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
11375404 0,2 μm 25 mm paquete de 100
11395404 0,2 μm 50 mm paquete de 100
11345174 0,5 μm 25 mm paquete de 100
11305414 0,45 μm 47 mm paquete de 100
11358944 0,5 μm 50 mm paquete de 100
11385404 0,2 μm 47 mm paquete de 100
6 options
Código de producto. 11375404
Marca: Cytiva 10414006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtro universal fabricado de poliamida puro para la aclaración y filtración estéril
  • Sólidas mecánicamente
  • Excelente resistencia húmedas y secas
  • Hidrófilas para soluciones acuosas y orgánicas
  • Para hasta 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliamida
Tamaño de poro 0,2 μm
Hidrofobicidad Hidrófilo
Grosor (métrico) 110 μm
Diámetro (métrico) 25 mm